Learn More
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. p-200131646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
30002958 500 mL 500 ml
30003067 100 mL 100 ml
30002982 250 mL 250 ml
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30002958
Marca: VHG Labs VHGTERN500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Erbium Standard: Er @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
CAS 7440-52-0
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Erbium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Er
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Er
Fórmula InChI InChI=1S/Er
SMILES [Er]
Nombre IUPAC erbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 167.259
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.93 g/mol