Learn More
Alfa Aesar™ Erbium(III) isopropoxide
Marca:  Alfa Aesar™ 036613.03
Detalles adicionales : CAS : 14814-07-4 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2925 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318058
  • 87.50€ / 1 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
14814-07-4
344.523
VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
2734042
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
C9H21ErO3
MFCD00144253
erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
erbium(3+);propan-2-olate
Especificación
Erbium(III) isopropoxide
Alcohol-like
325°C (decomposition)
14814-07-4
Er[OCH(CH3)2]3
UN2925
VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
erbium(3+);propan-2-olate
2734042
Powder
58° (138°F)
Air & Moisture Sensitive
1g
C9H21ErO3
MFCD00144253
erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
344.523
344.52