Learn More
Isopropoxida de erbio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318058
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11318058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036613.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 14814-07-4 | C9H21ErO3 | 344.523 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14814-07-4
Fórmula molecular C9H21ErO3
Peso molecular (g/mol) 344.523
Número MDL MFCD00144253
Clave InChI VOCNVTAXVORJBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium iii isopropoxide, triisopropoxyerbium, erbium-isopropoxide, acmc-20al30, erbium iii i-propoxide, erbium 3+ ; propan-2-olate, erbium 3+ ion tris propan-2-olate, erbium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 2734042
Nombre IUPAC erbio(3 +);propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Er+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Erbium(III) isopropoxide
Punto de fusión 325°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 58°C (138°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Er[OCH(CH3)2]3
Cantidad 1 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.52
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt