missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERBB4 Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594233
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17594233 30 μL 30 microlitros
17574233 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17594233

Marca: Origene Technologies TA804610S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERBB4 Monoclonal antibody specifically detects ERBB4 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ERBB4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERBB4
N.º de referencia del gen Q15303
Alias de gen 4ICD; ALS19; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4; avian erythroblastosis oncogene B 4; c-erbB-4; erb-b2 receptor tyrosine kinase 4; Erbb4; ERBB4 intracellular domain; ERBB4 transcript variant I12DEL; ERBB4 transcript variant I20DEL; Her4; human epidermal growth factor receptor 4; Mer4; OTTHUMP00000209432; p180erbB4; proto-oncogene-like protein c-ErbB-4; receptor tyrosine kinase; receptor tyrosine-protein kinase erbB-4; s80HER4; Tyro-2; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4; v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4; v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian); v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene 4; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 992-1308 of human ERBB4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.