missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB4/Her4 Antibody (HFR-1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08902APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ErbB4/Her4 Monoclonal antibody specifically detects ErbB4/Her4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| ErbB4/Her4 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian) | |
| Recombinant human ErbB4/Her4 protein fragment (around aa 1116-1269) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q15303) | |
| 100 μg | |
| Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| 2066 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| HFR-1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido