missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERBB2 Monoclonal Antibody (OTI4G10), TrueMAB™, OriGene
Descripción
ERBB2 Monoclonal antibody specifically detects ERBB2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ERBB2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4G10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | ERBB2 |
| N.º de referencia del gen | P04626 |
| Alias de gen | avian erythroblastosis oncogene B 2; Avian erythroblastosis viral (v-erb-B2) oncogene homologue 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog); CD antigen CD340; CD340; c-erb B2/neu protein; c-erbB2; C-erbB-2; c-neu; epidermal growth factor receptor-related protein; erbb 2; ERBB2; erb-b2; Erbb-2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; erb-b2 receptor tyrosine kinase 2; her 2; HER2; HER-2; HER-2/neu; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; Kiaa3023; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; mKIAA3023; MLN 19; MLN19; NEU; Neu oncogene; NEU proto-oncogene; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; NGL; p185erbB2; p185neu; phospho ErbB2; proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; TKR1; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?