missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERBB2 Monoclonal Antibody (5F4-15), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17530224
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17530224 30 μL 30 microlitros
17510224 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17530224 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808701S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERBB2 Monoclonal antibody specifically detects ERBB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno ERBB2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5F4-15
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERBB2
N.º de referencia del gen P04626
Alias de gen avian erythroblastosis oncogene B 2; Avian erythroblastosis viral (v-erb-B2) oncogene homologue 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog); CD antigen CD340; CD340; c-erb B2/neu protein; c-erbB2; C-erbB-2; c-neu; epidermal growth factor receptor-related protein; erbb 2; ERBB2; erb-b2; Erbb-2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; erb-b2 receptor tyrosine kinase 2; her 2; HER2; HER-2; HER-2/neu; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; Kiaa3023; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; mKIAA3023; MLN 19; MLN19; NEU; Neu oncogene; NEU proto-oncogene; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; NGL; p185erbB2; p185neu; phospho ErbB2; proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; TKR1; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HER2 extracellular domain (aa 23-652) expressed in HEK293 cells with a C-terminal DDK tag
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.