Learn More
Invitrogen™ Human ErbB2 (HER2) ELISA Kit
Código de producto. 17804200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17804200 10 × 96 pruebas paquete de 10
15434983 96 pruebas 1 set
17175429 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 17804200
Marca: Invitrogen™ EHERBB2X10
ELISA
The Human ErbB2 (HER2) ELISA quantitates Hu HER2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER2. Principle of the method The Human HER2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ErbB2 (Her2/neu) es un receptor transmembrana de tirosina quinasa 185 kDa de la familia de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) que regula respuestas biológicas como el crecimiento celular, la diferenciación y el desarrollo de tejidos. La ErbB2 no tiene un dominio de unión de ligando propio y no puede unir factores de crecimiento. Sin embargo, la ErbB2 se une estrechamente a otros miembros de la familia de receptores EGF con unión de ligando para formar un heterodímero, estabilizando la unión del ligando y mejorando la activación mediada por la cinasa de las vías de señalización posteriores, tales como las que implican proteínas quinasas activadas por mitógenos y fosfatidilinositol 3-quinasa. La autofosforilación de la tirosina 1139 en ErbB2 permite la unión de GRB2 y el dominio Src SH2, que permite la activación de las vías de señalización Ras, Raf, ERK1/2 y JAK/STAT, respectivamente. El empalme alternativo de ErbB2 tiene como resultado diversas variantes de transcripción, algunas de ellas codifican diferentes isoformas y otras no se han caracterizado completamente. En los seres humanos, el gen que codifica la ErbB2 está presente en el cromosoma 17. La amplificación y/o sobreexpresión del gen de la ErbB2 se ha descrito en tumores ováricos, cáncer de mama, pulmón y piel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04626
Intervalo del ensayo De 8,19 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg/ml
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2064
Símbolo de gen ERBB2
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min