missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB2/Her2 Antibody (rERBB2/6637), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24341MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ErbB2/Her2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian) | |
| Recombinant protein encoding the extracellular domain of human ErbB2/Her2 | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 2064 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rERBB2/6637 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido