missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eravacycline dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16403566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16403566 25 mg 25 miligramos
16457238 10 mg 10 miligramos
16439767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16403566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16980A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.

Eravacycline dihydrochloride (TP-434 dihydrochloride) is a potent and broad-spectrum antibacterial agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eravacycline dihydrochloride
Forma física Powder
CAS 1334714-66-7
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33Cl2FN4O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TP-434 dihydrochloride TP-434-046
Información de solubilidad DMSO : 220 mg/mL (348.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (79.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C(O)=C1C2=O)=CC(F)=C1C[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C([C@@]4(O)C(O)=C32)=O)CN5CCCC5.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 631.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.48
Porcentaje de pureza 96.93%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.