missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Erastin

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
Erastin is an antitumor agent; selective for cells expressing oncogenic RAS. Activates ferroptosis; induces oxidative, non-apoptotic cell death in tumors by modulating mitochondrial voltage-dependent anion channels (VDAC). Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Ferroptosis Activators |
| Tipo de producto | Erastin |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 547.04 |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido