missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERAP1 Monoclonal Antibody (OTI4H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17597494
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17597494 30 μL 30 microlitros
17577494 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17597494 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812892S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERAP1 Monoclonal antibody specifically detects ERAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ERAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Erap1
N.º de referencia del gen Q9EQH2, Q9JJ22, Q9NZ08
Alias de gen adipocyte-derived leucine aminopeptidase; ALAP; A-LAP; aminopeptidase PILS; aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding; Appils; Arts1; ARTS-1; CTD-2260A17.2; endoplasmic reticulum aminopeptidase 1; endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 delta-Exon-11 isoform; endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 delta-Exon-13 isoform; endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 delta-Exon-14 isoform; endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 delta-Exon-15 isoform; endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing; ERAAP; ERAAP1; ER-aminopeptidase 1; ERAP1; KIAA0525; leucyl-specific aminopeptidase PILS; PILSA; PILSAP; PILS-AP; Puromycin-insensitive leucyl-specific aminopeptidase; type 1 tumor necrosis factor receptor shedding aminopeptidase regulator; UNQ584/PRO1154; VEGF-induced aminopeptidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 529-941 of human ERAP1 (NP_001035548) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51752, 80897, 80898
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.