missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ER alpha/NR3A1 Antibody (ESR1/7444R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20973AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ER alpha/NR3A1 Monoclonal antibody specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ER alpha/NR3A1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| ER, ER alpha, Era, ER-alpha, ESRESRA, Estradiol receptor, estrogen receptor, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 3*4,56,7*/819-2 isoform, estrogen receptor alpha delta 4 +49 isoform, estrogen receptor alpha delta 4*5,6,7*/654 isoform, NR3A1DKFZp686N23123, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1 | |
| Recombinant fragment (around aa495-595) of human ER alpha/NR3A1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
| 2099 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ESR1/7444R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido