missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Equine Resistin ELISA Kit

Código de producto. 17134829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17134829 5 x 96 pruebas cada uno
17874050 10 × 96 pruebas paquete de 10
17144363 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17134829 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EE7RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine Resistin.

El tejido adiposo es una reserva de energía en animales y está estrictamente regulado. Las células adiposas producen y secretan numerosas proteínas fisiológicamente importantes, como la lipoproteína lipasa (LPL), la leptina, la proteína de adipocito relacionada con complemento de 30 kDa (Acrp30), la perilipina y la resistina. La resistina, también conocida como factor secretor específico de adipocito (ADSF) y FIZZ3, es una citoquina secretada específicamente por los adipocitos. Si bien la función de la resistina no se entiende bien, parece tener papeles paracrinos clave y tiene un papel sugerido en la diabetes de tipo 2. Los estudios demuestran que en ratones diabéticos obesos los niveles de resistina sérica se incrementan, lo que tiene un efecto antagonista sobre la insulina. Estudios adicionales han demostrado que la resistina provoca resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en ratones. La expresión del gen de la resistina requiere C/EBP alfa, que es necesario y suficiente para la expresión. Los estudios demuestran que los coactivadores CBP y p300, que han demostrado mostrar actividad de la histona acetiltransferasa (HAT), acetilizan abundantemente las histonas en el promotor de la resistina sugiriendo su papel en la activación de la cromatina para la transcripción de la resistina. Numerosos ligandos PPAR gamma y RXR han demostrado reducir la expresión de la resistencia en los adipocitos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso factor secretor específico del tejido adiposo; proteína secretada rica en cisteína específica del adipose A12-alfa; ADSF; C/EBP-epsilon, precursor de proteína secretada específica mieloide específica segregada con cisteína rica en cisteína 1; proteína secretada con c/EBP-epsilon regulada con mieloide específica de cisteína rica en cisteína A12-alfa-como 2; proteína secretada con cisteína secretora FIZZ3; factor inhibidor secretor de adipocito específico; Fizz3; localizado en la zona inflamatoria 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; resistina; resistina delta 2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4
Intervalo del ensayo De 46 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 46 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100060741
Símbolo de gen RETN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Resistina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.