missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1alfa equina
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La IL-1alfa equina cuantifica la IL-1alfa equina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IL-1alfa equina natural y recombinante.
La interleucina-1 alfa (IL-1 alfa) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 alfa está codificada por el gen IL1A y envía señales a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, ambos compartidos con IL-1 beta. IL1A se encuentra en el brazo q del cromosoma 2, en la posición 13. IL-1 alfa desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda. La actividad de IL-1 alfa puede ser moderada por el antagonista del receptor de IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. LA IL-1 alfa es una citocina pleotrópica que participa en varias respuestas inmunitarias, procesos inflamatorios y hematopoyesis. Además, la IL-1 alfa es producto de monocitos y macrófagos como proproteína, que se procesa proteolíticamente y se libera en respuesta a la lesión celular. Además, induce la apoptosis. El gen IL1A y otros ocho genes de la familia de la interleucina 1 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 2. La IL1 alfa regula las actividades de NF-kappaB y de las cinasas de proteínas activadas por mitógenos. LA IL-1 alfa puede estimular la expresión de IL6 y de ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), así como mejorar la producción de óxido nítrico (NO). Los niveles altos de IL-1 alfa están asociados con varias enfermedades inflamatorias crónicas, incluyendo la artritis reumatoide, la psoriasis y la esclerosis múltiple.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CTLA8; hematopoyetina-1; IL 1 A; IL 1 A; IL1; IL-1 alfa; IL17; Il1a; Il-1 A; IL-1 alfa; IL1-ALPHA; IL1F1; IL1a; ILN; interleucina; interleucina 1 alfa; interleucina 1, alfa; interleucina 17; interleucina 1-alfa; interleuquina 1 alfa (AA 1 - 152); interleuquina 1 alfa; interleuquina 1 alfa; precursor de interleuquina 1 alfa; interleuquina 17 A; preinterleuquina 1 alfa; preinterleuquina 1 alfa; prointerleuquina 1 alfa; RP23-160G19.8 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q28385 |
| Símbolo de gen | Il1a |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido