Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Regulaciones de EE.UU |
| Color | Marrón dorado |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Especie | Caballo |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero de caballo |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtración de 0,2 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de diagnóstico |
| Mostrar más |