Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de baja retención epTIPS™
Aumente la reproducibilidad y reduzca la pérdida de reactivos caros en aplicaciones de PCR sensibles y de PCR en tiempo real con estas puntas de pipeta. Las recargas de puntas de pipeta de baja retención Eppendorf™ epTIPS™ son ideales para aplicaciones de cultivo celular (medio) y aplicaciones con muestras que contienen detergentes.
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Cumplen las más estrictas exigencias en la medicina, la industria farmacéutica y alimentaria, PCR*, biología molecular y citotecnología |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | Recargas de puntas de pipeta de baja retención |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeteador Eppendorf |
Descripción
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tip Reloads are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
- Superficie ultrahomogénea para una máxima reproducibilidad
- Superficie ultrahidrófoba para una pérdida mínima de muestras
- Las burbujas de aire y la formación de espuma durante el pipeteo se han reducido notablemente
- Resistencia extrema a productos químicos
- Disponibles en grado PCR y calidad Eppendorf
- También disponibles como ep Dualfilter T.I.P.S. en grado PCR/estériles (estériles y apirógenas)
- Sin revestimiento
Especificaciones
| Estériles | |
| Recarga | |
| Pipeteador Eppendorf |
| Cumplen las más estrictas exigencias en la medicina, la industria farmacéutica y alimentaria, PCR*, biología molecular y citotecnología | |
| Recargas de puntas de pipeta de baja retención |