Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16858833 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858833 20 μL 20 microlitros
16848833 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858833
Marca: Proteintech 116271AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.
Especificaciones
Antígeno EPSTI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EPSTI1
N.º de referencia del gen Q8VDI1, Q96J88
Alias de gen BRESI1, EPSTI1
Símbolos de los genes EPSTI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EPSTI1 Fusion Protein Ag2157
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108670, 94240
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG