Learn More
Invitrogen™ Epstein-Barr Virus Hhv-4 GP42 Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (SAA2098)
Código de producto. 30132331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30132331 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30132331 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554319
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
Epstein-Barr Virus HHV-4 GP42 facilitates viral entry by binding to HLA class II molecules on host cells, promoting fusion with the cell membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Epstein-Barr Virus Hhv-4 GP42 Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon SAA2098
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen BZLF2; EBV Hhv-4 GP42
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant EBV/HHV-4 GP42/Glycoprotein 42.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VHH-hFc