missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epstein-Barr virus EBNA-1 Goat anti-Epstein-Barr virus, Polyclonal, Abnova™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Abnova PAB29840.500uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Goat polyclonal antibody raised against Epstein-Barr virus (EBV) EBNA-1.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| Epstein-Barr virus EBNA-1 | |
| Polyclonal | |
| Goat polyclonal antibody raised against Epstein-Barr virus (EBV) EBNA-1. | |
| In 10 mM PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide). | |
| Purified recombinant EBNA-1. | |
| RUO | |
| Epstein-Barr virus (EBV) | |
| Liquid |
| ELISA, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ELISA Immunofluorescence Western Blot The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Goat | |
| 500 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido