missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Epsin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15959074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15959074 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15959074

Marca: Invitrogen™ PA566369

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AIEESKRETGG KEESSLMDLA DVFTAPAPAP TTDPWGGPAP MAAAVPTAAP TSDPWGGPPV PPAADPW Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 81%, rat 79%.

This gene encodes a member of the epsin protein family. The encoded protein binds clathrin and is involved in the endocytosis of clathrin-coated vesicles. Loss of function of this gene is associated with reduced tumor growth and progression in certain cancer types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Epsin 1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica EPN1
N.º de referencia del gen Q9Y6I3
Alias de gen AA269831; EH domain-binding mitotic phosphoprotein; Epn1; EPS-15-interacting protein 1; Epsin 1; epsin-1; hypothetical protein LOC508199; Ibp1; Intersectin-EH-binding protein 1; LOW QUALITY PROTEIN: epsin-1
Símbolos de los genes EPN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Epsin 1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105170).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.