missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EPS8L3 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15663785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15663785 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15663785

Marca: Invitrogen™ PA549855

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total EPS8L3 protein.

This gene encodes a protein that is related to epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8), a substrate for the epidermal growth factor receptor. The function of this protein is unknown. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms exist. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPS8L3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EPS8L3
N.º de referencia del gen Q8TE67
Alias de gen AI504489; Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 3; epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 related protein 3; epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 3; EPS8 like 3; Eps8l3; EPS8-like 3; EPS8-like protein 3; Eps8r3; EPS8-related protein 3; ESP8-like 3
Símbolos de los genes EPS8L3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human ES8L3 (aa 401-450).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79574
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.