missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eps8 Antibody (18F5B11) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168599 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168599

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP227344JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Eps8 Monoclonal antibody specifically detects Eps8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Eps8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 18F5B11
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen epidermal growth factor receptor kinase substrate 8, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amino acids 701-882 of human EPS8 protein were used as the immunogen for the EPS8 antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.