Learn More
EPRS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211796 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16803905 20 μL 20 microlitros
16893895 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16803905
Marca: Proteintech 253071AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
EPRS is a member of aminoacyl-tRNA synthetases, a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. EPRS is a multifunctional aminoacyl-tRNA synthetase that catalyzes the aminoacylation of glutamic acid and proline tRNA species.
Especificaciones
Antígeno EPRS
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EPRS
N.º de referencia del gen P07814
Alias de gen EARS, EPRS, GLNS, GLUPRORS, GluRS Prolyl tRNA synthetase, Glutamate tRNA ligase, PARS, PIG32, Proline tRNA ligase, QARS, QPRS
Símbolos de los genes EPRS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EPRS Fusion Protein Ag18011
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2058
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG