Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Código de producto. 17858084
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Verde
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Anchura del área imprimible (imperial):
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 500
| Código de producto. | Color | Dimensions (LxW) | Anchura del área imprimible (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17858084 | Negro | 15 x 45 mm | 45 mm | paquete de 100 |
| 17848024 | Blanco | 7,95 x 27 mm | 27 mm | paquete de 250 |
| 17848084 | Blanco | 12,45 x 27 mm | 27 mm | paquete de 250 |
| 17868084 | Blanco | 15 x 27 mm | 27 mm | paquete de 150 |
| 17827954 | Blanco | 15 x 45 mm | 45 mm | paquete de 500 |
| 17888004 | Blanco | 18 x 27 mm | 27 mm | paquete de 150 |
| 17898024 | Blanco | 18 x 35 mm | 35 mm | paquete de 100 |
| 17847934 | Blanco | 19 x 48 mm | 48 mm | paquete de 125 |
| 17898004 | Blanco | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 17887924 | Negro | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 17828044 | Plata | 7,95 x 27 mm | 27 mm | paquete de 250 |
| 17867924 | Plata | 12,45 x 27 mm | 27 mm | paquete de 250 |
| 17838084 | Plata | 15 x 27 mm | 27 mm | paquete de 150 |
| 17818084 | Plata | 15 x 45 mm | 45 mm | paquete de 500 |
| 17868004 | Plata | 18 x 27 mm | 27 mm | paquete de 150 |
| 17897924 | Plata | 18 x 35 mm | 35 mm | paquete de 100 |
| 17858014 | Plata | 19 x 48 mm | 48 mm | paquete de 125 |
| 17818044 | Plata | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 17818014 | Rojo | 15 x 45 mm | 45 mm | paquete de 100 |
| 17878004 | Rojo | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 17807934 | Amarillo | 15 x 45 mm | 45 mm | paquete de 100 |
| 17868014 | Amarillo | 18 x 35 mm | 35 mm | paquete de 100 |
| 17807864 | Amarillo | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 17877924 | Verde | 40 x 30 mm | 30 mm | paquete de 100 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17858084
Brand: Brady™ 312021
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
- Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Specifications
Specifications
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic, Foam-backed |
| Recubrimiento | None |
| Color | Negro |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +100 °C |
| Grosor (imperial) | 0.0256 in. |
| Grosor (métrico) | 0.65 mm |
| Dimensions (LxW) | 15 x 45 mm |
| Longitud (imperial) | 0.59 in. |
| Anchura (imperial) | 1.77 in. |
| Anchura (métrico) | 45 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 45 mm |
| Alternate Part Number | M7-6-7593-BK |
| Show More Show Less |