Learn More
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Verde
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Anchura del área imprimible (imperial):
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Packungsgröße:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 500
Beschreibung
- Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
- Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic, Foam-backed |
| Recubrimiento | None |
| Color | Plata |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur