missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eprenetapopt, MedChemExpress

Código de producto. 16480458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480458 5 mg 5 miligramos
16457776 100 mg 100 miligramos
16447998 10 mg 10 miligramos
16433726 25 mg 25 miligramos
16413927 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480458

Marca: Medchem Express HY19980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eprenetapopt (APR-246) is a first-in-class, small molecule that restores wild-type p53 functions in TP53-mutant cells. Eprenetapopt triggers apoptosis in tumor cells. Eprenetapopt also targets the selenoprotein thioredoxin reductase 1 (TrxR1), a key regulator of cellular redox balance.

Eprenetapopt (APR-246) is a first-in-class, small molecule that restores wild-type p53 functions in TP53-mutant cells. Eprenetapopt triggers apoptosis in tumor cells. Eprenetapopt also targets the selenoprotein thioredoxin reductase 1 (TrxR1), a key regulator of cellular redox balance.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eprenetapopt
CAS 5291-32-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo APR-246 PRIMA-1Met
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (501.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (250.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(COC)(CO)N2CCC1CC2
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.