missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Epratuzumab Recombinant Human Monoclonal Antibody (hL22 (Epratuzumab))
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17980951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17980951 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17980951 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA548051

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: This antibody is specific for the 3rd Ig-like domain of human CD22 (epitope B), a cell surface glycoprotein present on mature B-cells and on many types of malignant B-cells.

Epratuzumab is a humanized monoclonal antibody derived from the murine IG2a monoclonal antibody, LL2 (EPB-2). This agent may subsequently be well matched for use in oncology and the treatment of inflammatory autoimmune disorders, such as lupus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Epratuzumab
Aplicaciones Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunoprecipitation
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon hL22 (Epratuzumab)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
Alias de gen 90Y-DOTA-hLL2; 90Y-epratuzumab tetraxetan; 90Y-hLL2; AMG-412; hLL2
Especie del huésped Human
Inmunógeno This antibody was prepared by the humanization of LL2 (EPB-2), a murine anti-CD22 IgG2a raised against Raji Burkitt lymphoma cells.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Cynomolgus Monkey, Human, Rhesus Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.