Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, para bioquímica
Código de producto. p-3734373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10104480
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16052-06-5
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Número MDL MFCD00006160
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre del producto químico o material EPPS
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Color Blanco
pH 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.33
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Bioquímica