Learn More
Eppendorf™ Puntas epTIPS™ LoRetention
La propiedad de material único proporciona una máxima recuperación de muestras, reproducibilidad mejorada y mayor sensibilidad para detergentes que contengan líquidos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) La propiedad de material único proporciona una máxima recuperación de muestras, reproducibilidad mejorada y mayor sensibilidad para detergentes que contengan líquidos
Estilo de punta Retención baja
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Superficie homogénea obtenida mediante el tratamiento a nivel molecular: tecnología de efecto perla
  • Las puntas no están revestidas y no contienen aditivos
  • Superficie ultra homogénea para una reproducibilidad máxima
  • Superficie ultra hidrófoba para una mínima pérdida de muestra
  • Las burbujas de aire y la formación de espuma se han reducido considerablemente durante el pipeteo
  • Esterilizables en autoclave, alta resistencia química
  • Vida útil de cinco años
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
La propiedad de material único proporciona una máxima recuperación de muestras, reproducibilidad mejorada y mayor sensibilidad para detergentes que contengan líquidos
Retención baja