Descripción
- Mantenimiento mínimo (solo hay que sustituir el tubo).
- Fácil limpieza, sin contacto de líquidos y piezas mecánicas.
- Tubos (2 diámetros disponibles) resistentes a la mayoría de los productos químicos.
- Control electrónico de velocidad.
- Capaces de bombear desde 10 metros de profundidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 125 a 1000 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos en sectores industriales como el farmacéutico, el alimentario, el biotecnológico, el químico y el de bebidas |
| Incluye | Caudal variable |
| Material | Acero inoxidable pintado con epoxi |
| Tipo de motor | 24 VCC con reducción de marcha |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 145 x 95 mm |
| Anchura global (métrico) | 145 mm |
| Altura global (métrico) | 95 mm |
| Peso (métrico) | 1,8 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, de 50 a 60 Hz |
| Mostrar más |