Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi
Código de producto. 10529261 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
4
5
8
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Diámetro (métrico):
Pocillo de 10 mm
Pocillo de 11,43 mm
Pocillo de 13 mm
Pocillo de 14 mm
Pocillo de 5 mm
Pocillo de 6 mm
Pocillo de 6,7 mm
Pocillo de 8 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Número de pocillos Color Diámetro (métrico) unitSize
10529261 12 Blanca Pocillo de 5 mm paquete de 100
10106260 3 Negra Pocillo de 10 mm paquete de 100
10588681 10 Negra Pocillo de 6,7 mm paquete de 100
10777371 8 Negra Pocillo de 6 mm 100 PCS
13535770 1 Blanca Pocillo de 13 mm paquete de 100
10393881 3 Negra Pocillo de 14 mm paquete de 100
10484681 1 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 100
12675187 4 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 100
15283219 4 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 1000
15391361 4 Blanca Pocillo de 11,43 mm paquete de 100
16389485 5 Blanca Pocillo de 8 mm paquete de 100
11 options
Código de producto. 10529261
Marca: Epredia™ X1XER302W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Material Epoxi
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 12
Color Blanca
Diámetro (métrico) Pocillo de 5 mm