Learn More
BRAND™ Soporte para bolsa de alambre de acero
Fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi. El soporte para bolsa de alambre de acero BRAND™ incluye patas de goma para evitar el deslizamiento. Disponible con bolsas de polipropileno o de poliamida.
16.40€
Especificaciones
Descripción | Con revestimiento de epoxi |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No |
Color | Blanco |
Para utilizar con (equipo) | Bolsas desechables |
Material | Cable de acero |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11342560
|
BRAND™
759703 |
Solo soporte |
16.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi.
- Los pies de goma evitan el deslizamiento.
- Disponible con bolsas de polipropileno o poliamida
Especificaciones
Con revestimiento de epoxi | |
Blanco | |
Cable de acero | |
12cm |
No | |
Bolsas desechables | |
250mm | |
Soporte |