Learn More
Alfa Aesar™ Resina funcional epóxido, ca. 2 mmol/g
Código de producto. 11325375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11325375 1 g 1 g
11335375 5 g 5 g
11345375 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11325375
Marca: Alfa Aesar™ L19597.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Número MDL MFCD03456957
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epoxide functional resin
Cantidad 1 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈2mmol/g