Learn More
Agilent BioTek Epoch Microplate Spectrophotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17297989 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
EPOCHR
Incluye:
Espectrofotómetro de microplacas Epoch R
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17297989
Marca: Agilent BioTek EPOCHRSI
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For In Vitro Diagnostic Use.
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. These measurements can be done in many microplate formats and in 2 μL samples, when the available Take3 microvolume plate is used
Epoch is controlled with the Gen5 software interface, with simple programming and powerful data analysis. This robust, low maintenance microplate absorbance reader is a cost-effective system. Reliability and ease of use ensure time savings in laboratory workflows.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lector de microplacas
Fuente de luz Xenon Flash Lamp
Tipos de placas 6 to 384-well Plates
Software Type Gen5 Data Analysis Software
Intervalo de absorbencia 200 to 999 nm, 1 nm increments
Exactitud ±2 nm
Ancho de banda 5 nm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Tamaño de la cubeta 0.5 mm
Fondo (imperial) 12.5 in.
Fondo (métrico) 31.8 cm
Altura (imperial) 7.7 in.
Altura (métrico) 19.6 cm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Espectrofotómetro de microplacas Epoch R
Modelo EPOCHR
Precisión ±0.2 nm
Resolución 0.0001 OD
Tensión 100/240 V
Intervalo de longitud de onda 200 to 999 nm
Peso (imperial) <15 lb.
Peso (métrico) 6.8 kg
Anchura (imperial) 12 in.
Anchura (métrico) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt