Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch 2, diagnóstico in vitro (IVD)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17237809 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Incluye:
Pantalla táctil
Pantalla táctil, puerto de cubeta
Sin pantalla táctil; sin puerto para cubetas
Solo orificio de cubeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17237809
Marca: Agilent BioTek EPOCH2NSCSI
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Para uso diagnóstico in vitro.
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Las mediciones se pueden realizar en microplacas de 6 a 384 pocillos, en cubetas y en muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible.El gran intervalo de longitudes de onda permite aplicaciones desde el ácido nucleico y la cuantificación de proteínas en los ensayos con baja absorbancia UV hasta las longitudes de onda más altas de los ensayos de crecimiento microbiano
Epoch 2 es fácil de usar y la interfaz de pantalla táctil opcional facilita la selección de protocolos predefinidos o la posibilidad de definir programas personalizados.Los modos de criterios de valoración, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten un amplio abanico de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de detector Fotodiodo
Fuente de luz Lámpara flash de xenón
Velocidad de medición 96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s
Exactitud ±2 nm
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano
Altura (imperial) 22 in
Hertz 50/60 Hz
Incluye Solo orificio de cubeta
Modelo EPOCH2NSC
Intervalo de longitud de onda De 200 a 999 nm, incrementos de 1 nm