Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para receptor de EPO humana
Código de producto. p-7231016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15424983 96 pruebas 1 set
17894190 10 × 96 pruebas paquete de 10
17165429 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15424983
Marca: Invitrogen™ EHEPOR
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el receptor de la EPO (EPO R) humana cuantifica el EPO R hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el EPO R hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para EPO R humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El receptor recombinante de eritropoyetina humana (EPO R) es una proteína transmembranal de tipo I, expresada en una línea celular de mieloma de ratón, NSO. Este producto se produce a partir de una secuencia de ADNc que codifica el dominio extracelular del receptor de la EPO. El receptor de la EPO recombinante soluble de residuos aminoácidos 225 maduro que se genera después de la división de un péptido señal de residuos de aminoácidos 25 tiene una masa molecular prevista de aproximadamente 25 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P19235
Intervalo del ensayo 187,5-12.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 180 pg
Intervalo de calibración De 180 pg/ml a 12.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2057
Símbolo de gen EPOR
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo EPO-R
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min