missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPO Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16857914 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16857914 20 μL 20 microlitros
16847914 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16857914 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 179081AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Erythropoietin (EPO) protein is a growth factor essential for the survival, proliferation, and differentiation of erythroid precursors. EPO is not responsible for early commitment to the lineage, and instead induces the final maturation of partially differentiated erythroid cells and the production of red cell-specific proteins, such as hemoglobin. The EPO receptor (EPOR) is present in higher levels on precursor cells, and expression diminishes with cell maturation.Hepatocytes are the main source of EPO in the fetus, followed by interstitial cells of the kidney after birth and through adulthood. EPO expression is upregulated during hypoxia, and low levels of transcription have also been detected in lung and brain tissue under these conditions. Recent data suggest that EPO may also play a role in the protection of neuronal tissue from damage and initiation of repair.

Especificaciones

Antígeno EPO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EPO
N.º de referencia del gen P01588
Alias de gen EP, EPO, Epoetin, erythropoietin, MVCD2
Símbolos de los genes EPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EPO Fusion Protein Ag12302
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.