Learn More
STEMCELL Technologies EPO Immunoaffinity Isolation Plate
Código de producto. 17147711
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
1 set
17147711 1 placa 1 set
1 options
Código de producto. 17147711
Marca: STEMCELL Technologies 01640
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody-coated microtiter plate for immunoaffinity isolation of human EPO
  • EPO Immunoaffinity Isolation Plate is a 96-well microtiter plate coated with a high-affinity monoclonal antibody (anti-EPO-26) against human erythropoietin (EPO)
  • Each well can be used for immunoaffinity purification of natural or recombinant human EPO from serum, plasma, urine or other samples
  • EPO isolated using the EPO Immunaffinity Isolation Plate is appropriate for further analysis by methods such as SDS-PAGE, isoelectric focusing and mass spectrometry
Spécification
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 placa
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.