missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPN2 Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011159
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17561332 30 μL 30 microlitros
17541332 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17561332

Marca: Origene Technologies TA504296S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPN2 Monoclonal antibody specifically detects EPN2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno EPN2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G3
Concentración 0.73 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EPN2
N.º de referencia del gen O95208
Alias de gen 9530051D10Rik; AA536924; EH domain binding protein epsin 2; EHB21; EPN2; Eps15 binding protein; EPS-15-interacting protein 2; epsin 2; epsin-2; Ibp2; Intersectin-EH-binding protein 2; KIAA1065
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human EPN2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22905
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.