missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPN2 Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17521342 30 μL 30 microlitros
17501342 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17521342

Marca: Origene Technologies TA504298S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPN2 Monoclonal antibody specifically detects EPN2 in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno EPN2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F1
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EPN2
N.º de referencia del gen O95208, Q9Z1Z3
Alias de gen 9530051D10Rik; AA536924; EH domain binding protein epsin 2; EHB21; EPN2; Eps15 binding protein; EPS-15-interacting protein 2; epsin 2; epsin-2; Ibp2; Intersectin-EH-binding protein 2; KIAA1065
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human EPN2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22905, 60443
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.