Learn More
EPN2 Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17521342
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17521342 30 μL 30 microlitros
17501342 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17521342
Marca: Origene Technologies TA504298S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
EPN2 Monoclonal antibody specifically detects EPN2 in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno EPN2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F1
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EPN2
N.º de referencia del gen O95208, Q9Z1Z3
Alias de gen 9530051D10Rik; AA536924; EH domain binding protein epsin 2; EHB21; EPN2; Eps15 binding protein; EPS-15-interacting protein 2; epsin 2; epsin-2; Ibp2; Intersectin-EH-binding protein 2; KIAA1065
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human EPN2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22905, 60443
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1