missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPN2 Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17501342
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17501342 100 μL 100 microlitros
17521342 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17501342

Marca: Origene Technologies TA504298

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Epsin2 plays a role in the formation of clathrin-coated invaginations and endocytosis. It binds to EPS15 (via the NPF repeat domain), as well as to AP-2 and clathrin (via the DPW repeat domain). The protein resides in the cytoplasm, in punctate structures throughout the cell, associated with clathrin-coated vesicles, and is particularly concentrated in the region of the Golgi complex. Highest expression is found in brain, with lower levels detected in lung and liver.

Especificaciones

Antígeno EPN2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F1
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica EPN2
N.º de referencia del gen O95208
Alias de gen EHB21
Símbolos de los genes EPN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human EPN2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22905
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.