missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPM2AIP1 Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177211 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177211

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318455JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EPM2AIP1 Polyclonal antibody specifically detects EPM2AIP1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPM2AIP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EPM2A (laforin) interacting protein 1, EPM2A interacting protein 1, EPM2A-interacting protein 1, KIAA0766FLJ11207, Laforin-interacting protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 100 and 150..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9852
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.