Learn More
Invitrogen™ EPLIN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15730452 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15730452 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15730452
Marca: Invitrogen™ PA562659
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: RPHKDLWASK NENEEILERP AQLANARETP HSPGVEDAPI AKVGVLAASM EAKASSQQEK EDKPAETKKL RIAWPPPTEL GSSGSALEEG I Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 82%.
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EPLIN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica LIMA1
N.º de referencia del gen Q9UHB6
Alias de gen 1110021C24Rik; D15Ertd366e; Epithelial protein lost in neoplasm; epithelial protein lost in neoplasm beta; eplin; LIM domain and actin binding 1; LIM domain and actin-binding protein 1; LIMA1; mEPLIN; PP624; SREBP3; sterol regulatory element binding protein 3
Símbolos de los genes LIMA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human EPLIN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103128).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG