Learn More
Eplerenone, MedChemExpress
Código de producto. 16448438
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16448438
Marca: Medchem Express HYB0251
MedChemExpress Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Epoxymexrenone
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)O[C@@]21CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@H](C(OC)=O)CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]46[C@H](O6)C[C@@]32C)=O
Peso molecular (g/mol) 414.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.49
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt