Learn More
Eplerenone, MedChemExpress
Código de producto. 16434317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16434317
Marca: Medchem Express HYB0251
MedChemExpress Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Epoxymexrenone
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)O[C@@]21CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@H](C(OC)=O)CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]46[C@H](O6)C[C@@]32C)=O
Peso molecular (g/mol) 414.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.49
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.