Learn More
Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. p-4541946 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Formulario Concentración unitSize
12621107 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12631107 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12651107 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12641107 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12611107 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 ml
12681107 7 mL Prediluted - 7 ml
6 options
Código de producto. 12621107
Marca: Epredia MS348P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Epithelial membrane antigen (EMA), is a mucin-like glycoprotein. Antibody to EMA has been shown to be useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in the bone marrow or liver.
Host Species: Mouse
Clone: GP1.4
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: DTRP
Immunogen: Human milk fat globule membranes
Molecular Weight: 265-400 kDa
Positive Control: Breast or Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GP1.4
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human milk fat globule membranes
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Oncogenesis
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG1