Learn More
Thermo Scientific™ EpiSerf Medium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11590356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11590356 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11590356
Marca: Thermo Scientific™ 10732022
El medio EpiSerf Gibco™ es un medio sin suero para el cultivo de una amplia variedad de células adherentes, incluidas las células epiteliales primeraias, MDBK, MDCK, VERO y CHO.
El crecimiento y la morfología son comparables con el crecimiento de las mismas células en un medio clásico complementado con suero fetal bovino (SFB). El medio EpiSerf Gibco™ es una formulación confidencial que contiene L-glutamina y 2 g/ l de proteína total.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio EpiSerf Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO, VERO, MDCK, MDBK
Tipo de célula Células epiteliales
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
Nivel de endotoxinas ≤10 EU/ml
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento:2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo de células de mamífero