missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Epigallocatechin, MedChemExpress

Código de producto. 16488898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16488898 10 mg 10 miligramos
16491338 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16488898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.

(-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo Epigallocatechin L-Epigallocatechin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.76 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Peso molecular (g/mol) 306.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.